Aluminium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
11373.FI 11373.GH 11373.HP
11373.FIEA 82.5 EUR
11373.FI 11373.GH 11373.HP
Aluminium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321