Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminum
10778.BQ
10778.BU
10778.BQEA
194
EUR
10778.BQ
10778.BU
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 22 mm (0.87 in)
Aluminium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈10.35g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molekulargewicht: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Schmelzpunkt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...