Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminum
10748.G6
10748.H2
10748.G6EA
66.2
EUR
10748.G6
10748.H2
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.53g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molekulargewicht: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Schmelzpunkt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |