Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Barren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
10571.22 10571.36 10571.A3
10571.22EA 135 EUR
10571.22 10571.36 10571.A3
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Barren
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321