Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie 50x125 mm (2.0x4.9 in), Dicke 0.13 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
00004.KF 00004.KI
00004.KFEA 91.8 EUR
00004.KF 00004.KI
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie 50x125 mm (2.0x4.9 in), Dicke 0.13 mm (0.005 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.2g/50x125mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321