Aluminium 99.5%, Stücke (2-10 mm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
300210010 300210250 300212500
ACRO300210010EA 214 EUR
ACRO300210010 ACRO300210250 ACRO300212500
Aluminium 99.5%, Stücke (2-10 mm)
Aluminium
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Pieces
Particle size 2 to 10 mm
Total trace metal impurities ≤0.5 %