Strontium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
403326-25G 403326-5G
SIAL403326-25GEA 282 EUR
SIAL403326-25G SIAL403326-5G
Strontium, Sigma-Aldrich®
Strontium
Formel: Sr
Siedepunkt: 1151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570…660 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (770 °C)
MDL Number: MFCD00134060
CAS-Nummer: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN-Nummer: 1393
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994