Magnesium ≥99,8% (Metall-Basis), Drehspäne
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10232.22
10232.36
10232.A4
10232.22EA
63.4
EUR
10232.22
10232.36
10232.A4
Magnesium ≥99,8% (Metall-Basis), Drehspäne
Magnesium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: 3.2mm (0.13in) wide
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formel:
Mg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN-Nummer: 1869 ADR: 4.1,III |