Magnesium ≥99,6% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Pulver -100+200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36194.18 36194.30
36194.18EA 68.9 EUR
36194.18 36194.30
Magnesium ≥99,6% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Pulver -100+200 mesh
Magnesium
Purity: 99.6% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: Ca typically 0.1-1% Appearance: White Odour: Odourless UN No.: 1418 MDL No.: MFCD00085308
For vacuum deposition
Formel: Mg
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 500 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN-Nummer: 1418
ADR: 4.3,II