Magnesium, Drehspäne für die Grignard-Reaktion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
403148-250G 403148-50G
SIAL403148-250GEA 326 EUR
SIAL403148-250G SIAL403148-50G
Magnesium, Drehspäne für die Grignard-Reaktion, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6