Magnesium ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43355.KF
43355.KM
43355.KJ
43355.KFEA
44.6
EUR
43355.KF
43355.KM
43355.KJ
Magnesium ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 25 mm (1 in), Ø 7.9 mm (0.31 in)
Magnesium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈2.1g/piece
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Formel:
Mg Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 651 °C Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN-Nummer: 1869 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05675 |