Magnesium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43298.09 43298.30 43298.18
43298.09EA 88.1 EUR
43298.09 43298.30 43298.18
Magnesium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Magnesium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈0.35g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 651 °C
Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN-Nummer: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675