Magnesium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, geglüht, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43297.09
43297.18
43297.09EA
149
EUR
43297.09
43297.18
Magnesium ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, geglüht, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Magnesium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.09g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Formel:
Mg Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 651 °C Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN-Nummer: 1869 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05675 |