Magnesium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
40604.FF
40604.FI
40604.GH
40604.FFEA
237
EUR
40604.FF
40604.FI
40604.GH
Magnesium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Magnesium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈1.1g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formel:
Mg Molekulargewicht: 24.3 g/mol Siedepunkt: 1107 Schmelzpunkt: 651 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN-Nummer: 1869 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05675 |