Magnesium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
40603.FI
40603.GH
40603.FF
40603.FIEA
266
EUR
40603.FI
40603.GH
40603.FF
Magnesium ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Magnesium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈0.27g/25x25mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
UN No.: 1869
MDL No.: MFCD00085308
Formel:
Mg Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN-Nummer: 1869 ADR: 4.1,III |