Magnesium ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10231.KG
10231.KJ
10231.KM
10231.KGEA
77.5
EUR
10231.KG
10231.KJ
10231.KM
Magnesium ≥99,8% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 30 cm (12 in), Ø 3.3 cm (1.3 in)
Magnesium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7439-95-4
Physical Form: ≈450g/pc
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085308
Formel:
Mg Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 651 °C Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN-Nummer: 1869 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05675 |