Magnesium 99+%, Band
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
413380250
413381000
ACRO413380250EA
55.2
EUR
ACRO413380250
ACRO413381000
Magnesium 99+%, Band
Magnesium
Formel:
Mg Siedepunkt: 1107 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 651 °C Dichte: 1,74 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 500 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN-Nummer: 1869 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05675 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Silver white Metallic ribbon |
Assay | ≥99.0 % |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤500 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤200 ppm |