Kalzium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
441872-25G 441872-5G
SIAL441872-25GEA 1300 EUR
SIAL441872-25G SIAL441872-5G
Kalzium, Sigma-Aldrich®
Kalzium
Formel: Ca
Siedepunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085314
CAS-Nummer: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN-Nummer: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644