Kalzium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215147-100G
215147-500G
215147-5G
SIAL215147-100GEA
126
EUR
SIAL215147-100G
SIAL215147-500G
SIAL215147-5G
Kalzium, Sigma-Aldrich®
Kalzium
Formel:
Ca Siedepunkt: 1484 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 850 °C Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085314 CAS-Nummer: 7440-70-2 EINECS: 231-179-5 UN-Nummer: 1401 ADR: 4.3,II Merck Index: 13,01644 |