Lithium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
320080-100G
320080-25G
SIAL320080-100GEA
498
EUR
SIAL320080-100G
SIAL320080-25G
Lithium, Sigma-Aldrich®
Lithium
Formel:
Li Siedepunkt: 1317 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 179 °C Dichte: 0,53 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134051 CAS-Nummer: 7439-93-2 EINECS: 231-102-5 UN-Nummer: 1415 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,05542 |