Aluminium ≥90% stabilisiert, feines Pulver, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aluminum
Stabilisierung: ∼ 2% Stabilisiert mit Fett
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01056.0250 1.01056.1000
1.01056.0250EA 97.9 EUR
1.01056.0250 1.01056.1000
Aluminium ≥90% stabilisiert, feines Pulver, Supelco®
Aluminium
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2467 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2.70 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN-Nummer: 1396
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,00321
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 90.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.03 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 1.0 %
Fat passes test