Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Wasser volumetrische Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
181692.1211 181692.1315
APPC181692.1211EA 32.5 EUR
APPC181692.1211 APPC181692.1315
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in Wasser volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Absorbs CO₂ from air, miscible with water.
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.021 g/cm³
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Uncertainty See Certificate
Traceability NIST
pH 13.5