Gasreiniger, GateKeeper® GPU 700 4R
Lieferant: ENTEGRIS
GPUS700FIX04R0 GPUS700FHX04R0 GPUS700FOP04R0
568-0922EA 0 EUR
568-0922 568-0921 568-0923
Gasreiniger, GateKeeper® GPU 700 4R
Filter Gasfilter
GateKeeper® GPU Gasreiniger wurden für eine gleichbleibende Reinheit sowie eine verbesserte Lebensdauer und Endreinheit konzipiert. Mithilfe der langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Materialwissenschaft hat Entegris eine neue Generation von Reinigungsprodukten entwickelt, deren Mehrwert und Leistung unübertroffen bleibt.
  • Reinheitskontrolle bis in den ppt-Bereich
  • Geringer Druckabfall über den Reiniger
  • Regenerierbar
  • Lange Lebensdauer
  • Nutzen die Reinigung bei Umgebungstemperatur – keine Wärme oder Strom für den Betrieb erforderlich
  • Unempfindlich gegenüber der Ausrichtung (horizontal/vertikal)
Das Modell 700 ist für Spitzendurchflussraten bis 120 slpm ausgelegt.
Zertifizierungen: CE-gekennzeichnet gemäß der Druckgeräterichtlinie (DGRL) und hergestellt in einem nach ISO® 9001:2000 zertifizierten Werk.