Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Sterling™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
99210 99211 99212 99213 99214_U
112-4831EA 37.8 EUR
112-4831 112-4832 112-4833 112-4834 KIMB99214_U
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Sterling™
Handschuhe
Mithilfe einer neuen Technologie auf der Grundlage von synthetischem Nitril-Polymer lässt sich die Materialstärke an den Fingerspitzen dieser Handschuhe auf nur 0,09 mm reduzieren, ohne dass es zu Einbußen an der hervorragenden Reißfestigkeit kommt. Durch das reduzierte Handschuhgewicht fällt deutlich weniger Abfall an. Dank seiner patentierten Eigenschaften bietet der Handschuh die für Latex typische Passform und Tastempfindlichkeit, zugleich aber den für Nitril typischen Schutz vor chemischen und mechanischen Risiken.
  • Enthält kein Naturlatex zur Vermeidung allergischer Typ I-Reaktionen
  • Strukturierte Fingerspitzen mit gutem Tastgefühl für verbesserten Nass- und Trockengriff
  • Stärker als Latex mit besserem Schutz vor einer breiten Palette an Chemikalien, einschließlich zytotoxischer Substanzen
  • Mit Rollrand für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen
  • Reduzierter Platzbedarf – in jeder Box sind bis zu 50% mehr Handschuhe enthalten als bei herkömmlich verpackten Handschuhen
  • Virenschutz gemäß ISO 16604 Verfahren B:2004
  • Auf Antistatik getestet, erfüllt die Anforderungen gemäß EN 1149-5
Idealer Allround-Schutz für eine Vielzahl von Laborprozessen in den Bereichen Chemie, Biochemie, Mikrobiologie, Virologie, Life Sciences, biomedizinische Forschung, Forensik, unsterile Arzneimittelherstellung, Umwelt und Lebensmittel.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Zertifizierungen: PPE Kat. III (EU) 2016/425, EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt