Abzugsschränke ohne Abluftleitung, Chemcap™ Clearview™
Lieferant: BIGNEAT
BC0603-4 BC1206-4 BC1506-4
BIGNBC0603-4EA 7950 EUR
BIGNBC0603-4 BIGNBC1206-4 BIGNBC1506-4
Abzugsschränke ohne Abluftleitung, Chemcap™ Clearview™
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Filterabzüge ohne Abluftleitung
Die Chemcap™ Clearview™ Abzugsschränke ohne Abluftleitung umfassen Chemcap™ Aktivkohlefilter. Schränke sind in sechs verschiedenen Standardgrößen - alle mit Tastenbedienfeld, Tipptasten und Wartungsanzeige - erhältlich. Einschließlich 18 W-Leuchtstofflampe und PVC-Bodenschale, die eine hervorragende chemische Beständigkeit bietet und Verschüttungen eindämmt.
Die Abzüge bestehen aus polyesterbeschichtetem Stahl; die transparenten Scheiben sind aus Acryl und beständig gegen Korrosion.
  • Komplett tragbar
  • Clearview-Rundumsicht
  • Der BC 4002 verfügt über einen Zugang über die gesamte Breite
  • Die Abzüge BC 6003 bis BC 1204 haben tropfenförmige Arbeitsöffnungen an der Vorderseite
  • Die Abzüge BC 1206 und BC 1506 verfügen über zwei Lüfter, doppelte Filter und einen trapezförmigen Arbeitszugang an der Vorderseite
Schutz des Bedieners: Chemcap™ Abzugsschränke schützen den Bediener vor Dämpfen, Aerosolen und/oder Partikeln während des Durchführens von Laborverfahren.
chemcap™ Aktivkohle-/HEPA-Filter-Optionen: Filter sind inbegriffen – die am häufigsten verwendeten MP- (Mehrzweck) und OS-Filtertypen (bei überwiegend organischen Dämpfen) sind unten aufgeführt, mit oder ohne HEPA-Filter. Alternative Filtertypen H+ (Säuren), F (Formaldehyd) und AM (Ammoniak) sind auf Anfrage erhältlich.
Netzteil: 230 V, Wechselstrom, 50 Hz, 5 A, 1 Phase (auf Anfrage 110 V Wechselstrom, 60 Hz, 8 A, 1 Phase).
Zertifizierungen: Chemcap™ Clearview™ entspricht den Anforderungen aller wichtigen Standards für Eindämmung und Filtration: US Standard ASHRAE 110: 1995 12-203 (zur Rückhaltung)
British Standard BS 7989:2001 (für Filtereffizienz und Rückhaltevermögen). Optionales hinteres Leitblech ist erforderlich, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Avantor.
Französische Norm AFNOR NFX 15-211:2009 - Klasse 1 (für Filterrückhaltevermögen)
Bestellinformation: Wenden Sie sich für weitere Informationen über alternative Filtertypen und andere Optionen wie mobile Aufständerungen und Serviceoptionen bitte an Avantor.