Aufbewahrungsbeutel
Lieferant: Alpha Packaging
121-040 121-041 121-042 121-043
300-0045EA 25.6 EUR
300-0045 300-0046 300-0047 300-0048
Aufbewahrungsbeutel
Beutel Aufbewahrungsbeutel
Robuste Aufbewahrungsbeutel, 500 Gauge Für Heißversiegelung geeignet. Transparentes PE, glatt.