Füllfläschchen und Fläschchenmodul zur Verwendung mit CoolCell LX- und CoolCell FTS30-Behältern, Corning® CoolCell®
Lieferant: Corning
432076 432077 432078
479-1961EA 28.25 EUR
479-1961 479-1962 479-1852
Füllfläschchen und Fläschchenmodul zur Verwendung mit CoolCell LX- und CoolCell FTS30-Behältern, Corning® CoolCell®
Boxen Kryoboxen
Um bei der Verwendung von CoolCell-Behältern eine gleichbleibende Zellgefriergeschwindigkeit und gleichmäßige Ergebnisse zu gewährleisten, geben Sie ein CoolCell-Füllfläschchen in leere Vertiefungen ein, wenn Sie weniger als eine volle Ladung einfrieren. Zur Wiederverwendung geeignet.
Das Corning CoolCell FTS30-Fläschchenmodul ist eine Halterung für 30 1,0-ml- oder 2,0-ml-Kryofläschchen, die das gleichzeitige Einsetzen und Entfernen aller 30 Fläschchen in einem Schritt ermöglicht. Es passt in eine Standard-Kryolagerungsbox mit den Maßen 5,0 x 5,0 x 2,0 Zoll und kann mit Trockeneis und flüssigem Stickstoff verwendet werden.