Kühl- und Gefrierkombinationen, BioFresh, CBN Serie
Lieferant: Liebherr
CBN3733
LIEBCBN3733EA 0 EUR
LIEBCBN3733
Kühl- und Gefrierkombinationen, BioFresh, CBN Serie
Kühlschränke
Diese NoFrost Biofresh Kühl- und Gefrierkombinationen bieten Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und mehr Innenraumkapazität zur Lagerung von Lebensmitteln.
  • Leiser Betrieb, benutzerfreundlich und ein außergewöhnliches Design
  • Stabile, sichere Griffe mit einem eleganten, hochwertigen Design
  • LED-Innenbeleuchtung oben
  • Sehr leistungsstarkes Kühlsystem
Gefrierschränke haben einen Slimline Edelstahl-Türgriff mit eingebautem Öffnungsmechanismus. Das NoFrost-System bietet ein schnelles, durch einen Lüfter unterstütztes, sicheres und langfristiges Einfrieren und Lagern von Lebensmitteln. Die NoFrost-Technologie ermöglicht eine viel größere Speicherkapazität und hält das Gefrierfach dauerhaft frostfrei. Die auf Teleskopschienen gelagerten BioFresh-Safes lassen sich leicht herausziehen und bei einem Öffnungswinkel der Tür von 90° einfach entnehmen.
Eine genaue und unabhängige Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum wird durch DuoCooling ermöglicht: zwei getrennt regelbare Kühlkreisläufe. Zwischen Kühl- und Gefrierfach findet kein Luftaustausch statt. So können keine Gerüche übertragen werden und die eingelagerten Lebensmittel trocknen nicht aus.