Calciumsulfat, Drierite™ 6 mesh, mit Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
463475000
463470020
ACRO463475000EA
88.4
EUR
ACRO463475000
ACRO463470020
Calciumsulfat, Drierite™ 6 mesh, mit Indikator
Calcium sulphate
Formel:
CaO₄S Molekulargewicht: 136.14 g/mol Schmelzpunkt: 1450 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS-Nummer: 7778-18-9 UN-Nummer: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,01711 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 6 mesh |
Composition | ≤2 % (CoCl2) Typical |