Betulinsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (1R,3aS,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13aR,13bR)-9-Hydroxy-5a,5b,8,8,11a-pentamethyl-1-(prop-1-en-2-yl)icosahydro-1H-cyclopenta[a]chrysene-3a-carboxylic acid, 3beta-Hydroxy-20(29)-lupaene-28-oic Acid
462870010 462872500
ACRO462870010EA 360 EUR
ACRO462870010 ACRO462872500
Betulinsäure
Betulinic acid
Formel: C₃₀H₄₈O₃
Molekulargewicht: 456.71 g/mol
Schmelzpunkt: 295…298 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00009619
CAS-Nummer: 472-15-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Solubility (0.1% in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥96.0 %