Flaschen, Weithals, HDPE, mit dichtem Verschluss
Lieferant: LAMAPLAST
343 344 346
LAMA343EA 2.6 EUR
LAMA343 LAMA344 LAMA346
Flaschen, Weithals, HDPE, mit dichtem Verschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
Diese HDPE-Flaschen eignen sich für die Lagerung von dichten Flüssigkeiten, Granulaten und Pulvern.
  • Die Neigung der Schultern garantiert eine komplette Leerung
  • Schraubkappe mit Einmalsiegel
  • Zur Verwendung für Lebensmittel