Desktop-Klebebandabroller, Scotch®
Lieferant: 3M
C60-BK4 C60-ST
MMMAC60-BK4EA 25.1 EUR
MMMAC60-BK4 MMMAC60-ST
Desktop-Klebebandabroller, Scotch®
Klebeband-Abroller
Diese Scotch® C60 Desktop-Klebebandabroller sind Deluxe-Abroller mit einem eleganten Design, das zu jeder Einrichtung passt.
  • Hält Klebeband bis zu 19 mm × 33 m auf einem Kern mit 25,4 mm Durchmesser
  • Hochwertige Schneidklinge aus Metall
  • Beschwerter, rutschfester Boden für einfache Abgabe mit einer Hand
  • Befestigter Tape-Hub, der nicht verloren gehen kann
Ideal für die Verwendung mit Scotch® Magic™ Klebeband.