Sorbentien, LiChrosorb®
Lieferant: Merck
1.09309.0010 1.09318.0010 1.09332.0010 1.09333.0010 1.09334.0010
1.09309.0010EA 237 EUR
1.09309.0010 1.09318.0010 1.09332.0010 1.09333.0010 1.09334.0010
Sorbentien, LiChrosorb®
Chromatographie-Sorbentien HPLC-Sorbentien
LiChrosorb® ist ein unregelmäßig geformtes Kieselgel-Sorbens LiChrosorb®-Packungsmaterialien bieten das komplette Programm an unpolaren Derivaten (RP-8, RP-18, RP-select B) und polaren Derivaten (Si 60 und Si 100).