HPLC-Säulen, Superspher®
Lieferant: Merck
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
1.16009.0001EA 887 EUR
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
HPLC-Säulen, Superspher®
Chromatographiesäulen
Superspher® verbessert die Trennleistung der HPLC-Analyse. Das sphärische Hochleistungs-Kieselgelträgermaterial mit einer mittleren Partikelgröße von 4 μm sorgt bei der modernen Generation von HPLC-Systemen für das beste Druck-/Trennleistungsverhältnis, bestätigt sowohl durch theoretische Berechnungen als auch durch praktische Erfahrungen.
Die Anzahl der theoretischen Böden der Superspher® liegt bei <100.000 N/m. Daher sind diese Säulen immer die erste Wahl bei komplexen Mischungen mit hohen Anforderungen an die Anzahl der möglichen Peaks.
Superspher® ist mit einer großen Bandbreite an Modifikationen erhältlich: unpolare (RP-8, RP-8 endcapped, RP-18, RP-18 endcapped und RP-select B) und polare Derivate (Si 60).
Zur Benutzung einer LiChroCART® Kartusche muss der Kartuschenhalter manu-CART® (1.51486.0001) verwendet werden.