Ubbelohde-Viskosimeter (ASTM)
Lieferant: SI Analytics
285401152 285401169 285401177 285401185 285401193 285401255 285401263 285401271 285401288 285401296 285401309
SCOI285401152EA 478 EUR
SCOI285401152 SCOI285401169 SCOI285401177 SCOI285401185 SCOI285401193 SCOI285401255 SCOI285401263 SCOI285401271 SCOI285401288 SCOI285401296 SCOI285401309
Ubbelohde-Viskosimeter (ASTM)
Viskosimeter Kapillarviskosimeter
Viskosimeter mit hängendem Kugelniveau zur Bestimmung der relativen Viskosität von Flüssigkeiten mit newtonschem Fließverhalten.
Empfohlene Mindest-Durchflusszeit: 200 Sekunden.
Zertifizierungen: DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM-kalibriert für automatische Messungen.