Penicillin V potassium salt 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
455230250
455230050
ACRO455230250EA
108
EUR
ACRO455230250
ACRO455230050
Penicillin V potassium salt 99%
Penicillin V potassium salt
Formel:
C₁₆H₁₇KN₂O₅S Schmelzpunkt: 197…202 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00051771 CAS-Nummer: 132-98-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |