Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Lieferant: EPPENDORF
4926000.018 4926000.026 4926000.034 4926000.042 4926000.050 4926000.069
613-5843EA 1037 EUR
613-5843 613-5844 613-5845 613-5846 613-5847 613-5848
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Pipetten Mikropipetten
Die robuste Reference 2 ist der Nachfolger der Reference Pipette und verfügt über ein neues Design, reduziertes Gewicht und eine einzigartige Einknopfbedienung.
  • Einknopfbedienung und verfederter Spitzenkonus für schnelle und ergonomische Handhabung mit geringem Aufwand
  • Schneller Spitzenabwurf mit aktiver Aerosolreduzierung; haptisches Feedback verhindert versehentlichen Spitzenabwurf
  • Verfederter Spitzenkonus kann optional ein-/ausgeschaltet werden und verbessert die Reproduzierbarkeit und Flexibilität
  • Kanalindikator garantiert eine kontinuierlich identische Pipettenausrichtung während der Arbeit
  • Seriennummer ist für erhöhtes Rückverfolgbarkeit auf mehrere Komponenten der Pipette gedruckt
  • Eingebetteter RFID-Chip mit allen relevanten Daten gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Optionale TrackIT Software ermöglicht eine einfache Identifizierung und Dokumentation und bietet die Möglichkeit, eigene Daten hinzuzufügen (z. B. Kalibrierungszeit und -ergebnisse, Standort)
  • Komplett autoklavierbar
Dank ihrer Zuverlässigkeit und Präzision eignet sich die Pipette ideal für den Einsatz mit wertvollen Flüssigkeiten oder in andere Anwendungen, die eine extrem hohe Genauigkeit erfordern.
Entwickelt und konstruiert für allgemeine Labor- und Forschungsanwendungen in Life-Science-Anwendungen. Typische Anwendungen umfassen: Lebensmittel und Getränke, Forensik, Kosmetik, Landwirtschaft, Tierversuche, chemische Analytik, und Forschungsanwendungen in medizinischen und akademischen Einrichtungen.
* Arbeitet mit Windows 7/8/Vista.
Zertifizierungen: Ohne CE-Kennzeichnung