Einkanalpipetten, mechanisch, variables / fixes Volumen, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Lieferant: EPPENDORF
4925000.030 4925000.049 4925000.014 4925000.022 4925000.057 4925000.065 4925000.073 4925000.081 4925000.090 4925000.103 4925000.111 4925000.120 4925000.138 4925000.146 4925000.154 4925000.162 4925000.170 4924000.010 4924000.029 4924000.037 4924000.045 4924000.053 4924000.061 4924000.070 4924000.088 4924000.096 4924000.100 4924000.118 4924000.908 4924000.916 4924000.924 4924000.940
EPPE4925000.030EA 214 EUR
EPPE4925000.030 EPPE4925000.049 EPPE4925000.014 EPPE4925000.022 EPPE4925000.057 EPPE4925000.065 EPPE4925000.073 EPPE4925000.081 EPPE4925000.090 EPPE4925000.103 EPPE4925000.111 EPPE4925000.120 EPPE4925000.138 EPPE4925000.146 EPPE4925000.154 EPPE4925000.162 EPPE4925000.170 613-5832 613-5833 613-5834 613-5835 613-5836 613-5837 613-5838 613-5839 613-5840 613-5841 613-5842 EPPE4924000.908 EPPE4924000.916 EPPE4924000.924 613-7086
Einkanalpipetten, mechanisch, variables / fixes Volumen, Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product)
Pipetten Mikropipetten
Die robuste Reference 2 ist der Nachfolger der Reference Pipette und verfügt über ein neues Design, ein reduziertes Gewicht und eine einzigartige Einknopfbedienung.
  • Einknopfbedienung und verfederter Spitzenkonus für schnelle und ergonomische Handhabung mit geringem Aufwand
  • Schneller Spitzenabwurf mit aktiver Aerosolreduzierung; haptisches Feedback verhindert versehentlichen Spitzenabwurf
  • Seriennummer ist für erhöhte Rückverfolgbarkeit auf mehrere Komponenten der Pipette gedruckt
  • Eingebetteter RFID-Chip mit allen relevanten Daten gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit
  • Optionale TrackIT Software ermöglicht eine einfache Identifizierung und Dokumentation und bietet die Möglichkeit, eigene Daten hinzuzufügen (z. B. Kalibrierungszeit und -ergebnisse, Standort)
  • Autoklavierbar
Dank des zuverlässigen und präzisen Betriebs eignet sich die Pipette ideal für den Einsatz mit wertvollen Flüssigkeiten oder bei anderen Anwendungen, die eine extrem hohe Genauigkeit erfordern.
Entwickelt und konstruiert für allgemeine Labor- und Forschungsanwendungen in Life-Science-Anwendungen. Typische Anwendungen umfassen: Lebensmittel und Getränke, Forensik, Kosmetik, Landwirtschaft, Tierversuche, chemische Analytik, und Forschungsanwendungen in medizinischen und akademischen Einrichtungen.
Arbeitet mit windows 7/8/vista.
Zertifizierungen: Ohne CE-Kennzeichnung
Bestellinformation: Alle Pipetten mit einstellbarem Volumen werden mit einer epT.I.P.S.® Box geliefert (mit Ausnahme der 2,5-ml-, 5-ml- und 10-ml-Versionen).
Jedes 3-Pack enthält drei Pipetten, einen Satz passender Eppendorf Pipettenspitzen und einen Kugelschreiber.