Sertraline hydrochloride
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
462190010 462190050
ACRO462190010EA 40.5 EUR
ACRO462190010 ACRO462190050
Sertraline hydrochloride
Sertraline hydrochloride
Formel: C₁₇H₁₇Cl₂N
Schmelzpunkt: 245 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00895772
CAS-Nummer: 79559-97-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +38° to +43° (20°C, 589 nm) (2 % in CH3OH)