Monensin Natriumsalz 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
461450010 461450050 461450250
ACRO461450010EA 83.4 EUR
ACRO461450010 ACRO461450050 ACRO461450250
Monensin Natriumsalz 90%
Monensin monosodium salt
Formel: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Schmelzpunkt: 267…269 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00077826
CAS-Nummer: 22373-78-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in Methanol) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥88 %