Proguanil hydrochloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
461430250 461431000
ACRO461430250EA 66.1 EUR
ACRO461430250 ACRO461431000
Proguanil hydrochloride 97%
Proguanil hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆ClN₅·HCl
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD01732193
CAS-Nummer: 637-32-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥96.0 %