Daptomycin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
461371000 461375000
ACRO461371000EA 147 EUR
ACRO461371000 ACRO461375000
Daptomycin
Daptomycin
Formel: C₇₂H₁₀₁N₁₇O₂₆
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08282794
CAS-Nummer: 103060-53-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Solubility (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥93 %