1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
461360010 461360050
ACRO461360010EA 60.7 EUR
ACRO461360010 ACRO461360050
1H-Imidazole-4-carbonitrile 95%
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Formel: C₄H₃N₃
Molekulargewicht: 93.09 g/mol
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233358
CAS-Nummer: 57090-88-7
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 148 °C
Water ≤2.5 %
HPLC ≥94 %