Oseltamivir phosphate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
461170010 461170050
ACRO461170010EA 61.6 EUR
ACRO461170010 ACRO461170050
Oseltamivir phosphate 98%
Oseltamivir phosphate
Formel: C₁₆H₂₈N₂O₄·H₃PO₄
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08059548
CAS-Nummer: 204255-11-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20°C, 589 nm) (1 % in water) (on dry substance)