Imatinib-Mesylat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide methanesulphonate, Imatinib Methanesulphonate
461080010
461080050
ACRO461080010EA
224
EUR
ACRO461080010
ACRO461080050
Imatinib-Mesylat 98%
Imatinib mesylate
Formel:
C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃ Molekulargewicht: 589.72 g/mol Schmelzpunkt: 209 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD04307699 CAS-Nummer: 220127-57-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yelow or light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |