(S)-(+)-Clopidogrel sulphate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
461030010
461030050
ACRO461030010EA
95.4
EUR
ACRO461030010
ACRO461030050
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate 98%
(S)-(+)-Clopidogrel sulphate
Formel:
C₁₆H₁₆ClNO₂S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00876395 CAS-Nummer: 120202-66-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +54° to +58° (20°C, 589 nm) (1 % in Methanol) |