Raltegravir potassium salt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Raltegravir potassium, Potassium 4-((4-fluorobenzyl)carbamoyl)-1-methyl-2-(2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxamido)propan-2-yl)-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-olate
462160010 462162500
ACRO462160010EA 459 EUR
ACRO462160010 ACRO462162500
Raltegravir potassium salt
Raltegravir potassium salt
Formel: C₂₀H₂₀FKN₆O₅
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD12031642
CAS-Nummer: 871038-72-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %