Atracurium besylate (mixture of isomers) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Atracurium Besylate, 51W89, BW-33A, 2,2'-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium] Dibenzenesulfonate (mixture of isomers), 2,2'-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium] Dibenzenesulphonate, Tracrium
Formel:
C₆₅H₈₂N₂O₁₈S₂ Schmelzpunkt: 90 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00797403 CAS-Nummer: 64228-81-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellowish-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % |
HPLC | ≥95.0 % (mix of isomers) |