Efaproxiral sodium 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
460100010 460102500
ACRO460100010EA 329 EUR
ACRO460100010 ACRO460102500
Efaproxiral sodium 98%
Efaproxiral sodium
Formel: C₂₀H₂₂NNaO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093864
CAS-Nummer: 170787-99-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 %
HPLC ≥97.5 %