Zinn(II)chlorid Dihydrat für die Atomabsorptionsspektroskopie niedriger Quecksilber-Gehalt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Stannous chloride dihydrate
459600500
459602500
ACRO459600500EA
30.3
EUR
ACRO459600500
ACRO459602500
Zinn(II)chlorid Dihydrat für die Atomabsorptionsspektroskopie niedriger Quecksilber-Gehalt
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel:
SnCl₂·2H₂O Molekulargewicht: 225.65 g/mol Siedepunkt: 652 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 37…38 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS-Nummer: 10025-69-1 UN-Nummer: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,08861 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.002 % |
Arsenic (As) | ≤0.0001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.001 ù |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Lead (Pb) | ≤0.005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Manganese (Mn) | ≤0.0005 % |
Mercury (Hg) | ≤0.000001 % |
Nickel (Ni) | ≤0.0005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |